Learn More
Doxapram Hidrocloruro Hidratado, TRC
Código de producto. 30384683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384683 10 mg
30385219 50 mg
30375063 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384683 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD55250010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7081-53-0
Fórmula molecular C24 H30 N2 O2 . Cl H . H2 O
Peso molecular (g/mol) 432.98
Sinónimo Doxapram hydrochloride, (4RS)-1-Ethyl-4-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-3,3-diphenylpyrrolidin-2-one hydrochloride, 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-, monohydrochloride, monohydrate (8CI), 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), 1-Ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone hydrochloride hydrate, AHR 619, Doxapram hydrochloride hydrate, Doxapram hydrochloride monohydrate
Nombre IUPAC 1-etil-4-(2-morfolina 4-iletil)-3,3-difenilpirrolidina-2-uno; hidratarse; Cloruro
SMILES O.Cl.CCN1CC(CCN2CCOCC2)C(C1=O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxapram hydrochloride hydrate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30N2O2.ClH.H2O/c1-2-26-19-22(13-14-25-15-17-28-18-16-25)24(23(26)27,20-9-5-3-6-10-20)21-11-7-4-8-12-21;;/h3-12,22H,2,13-19H2,1H3;1H;1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.218