Learn More
Dovitinib lactate, MedChemExpress
Código de producto. 16470946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470946 200 mg 200 miligramos
16453708 10 mg 10 miligramos
16446447 5 mg 5 miligramos
16421546 500 mg 500 miligramos
16420097 50 mg 50 miligramos
16404786 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16470946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10207
MedChemExpress Dovitinib lactate (TKI258 lactate) is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 1, 2, 8/9, 10/13/8, 27/210 nM for FLT3, c-Kit, FGFR1/3, VEGFR1/2/3 and PDGFRα/β, respectively.
Dovitinib lactate (TKI258 lactate) is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 1, 2, 8/9, 10/13/8, 27/210 nM for FLT3, c-Kit, FGFR1/3, VEGFR1/2/3 and PDGFRα/β, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dovitinib lactate
CAS 692737-80-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27FN6O4
Cantidad 200 mg
Sinónimo CHIR-258 lactate TKI-258 lactate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (62.17 mM)
SMILES O=C(N1)C(C(NC2=C3)=NC2=CC=C3N4CCN(C)CC4)=C(N)C5=C1C=CC=C5F.O=C(O)C(C)O
Peso molecular (g/mol) 482.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.51
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease