Descripción
- Diseñado para limpiar superficies planas y zonas esquinadas difíciles con control y precisión máximos
- Los componentes de acero inoxidable se electropulian
- QDCCD - bastidor de acero inoxidable para uso con mangos universales de acero inoxidable QD
- El adaptador de articulación giratoria puede bloquearse para equilibrar la maniobrabilidad y la precisión
- El chasis, las cubiertas y las asas del adaptador se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 4 x 10 in |
| Tipo de producto | Estructura plana para mopa |
| Código de color | Blanco |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (equipo) | Portadas de doble CornerCleaner serie |
| Color-coded | No |
| Material | Polietileno |