Learn More
Dotriacontano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418087 5 g 5 g
11428087 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11418087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17480.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 544-85-4 | C32H66 | 450.88 g/mol
Dotriacontane is used as a solvent medium for crystallization of isotactic polypropylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dotriacontano se utiliza como medio disolvente para la cristalización del polipropileno isotáctico.
Solubilidad
Soluble en tolueno caliente, éter dietílico, benceno y etanol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-85-4
Fórmula molecular C32H66
Peso molecular (g/mol) 450.88
Número MDL MFCD00009411
Clave InChI QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h
PubChem CID 11008
ChEBI CHEBI:36020
Nombre IUPAC dotriacontano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dotriacontane
Punto de fusión 68°C to 71°C
Densidad 0.812
Punto de ebullición 300°C to 310°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1783260
Información de solubilidad Soluble in hot toluene,diethyl ether,benzene and ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.88
Porcentaje de pureza 98%