Código de producto. 10230743
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10230743
5 g
Frasco de vidrio
5 g
10162190
25 g
Frasco de plástico
25 g
10145203
100 g
Frasco de plástico
100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
10230743
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
117690050
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 544-85-4 | C32H66 | 450.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS
544-85-4
Fórmula molecular
C32H66
Peso molecular (g/mol)
450.88
Número MDL
MFCD00009411
Clave InChI
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h
PubChem CID
11008
ChEBI
CHEBI:36020
Nombre IUPAC
dotriacontano
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Dotriacontane
Nombre de nota
97%
Punto de fusión
67°C to 72°C
Color
Gris a blanco
Punto de ebullición
467°C
Temperatura de inflamación
247°C
Espectro infrarrojo
Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo
97%
Envase
Frasco de vidrio
Fórmula lineal
CH3 (CH2 )3 0 CH3
Cantidad
5 g
Información de solubilidad
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in ethyl ether,very soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula)
450.86
Porcentaje de pureza
97%
Forma física
Copos brillantes
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .