Learn More
Dotriacontano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10162190 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10162190 25 g Frasco de plástico 25 g
10230743 5 g Frasco de vidrio 5 g
10145203 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10162190 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117690250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 544-85-4 | C32H66 | 450.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-85-4
Fórmula molecular C32H66
Peso molecular (g/mol) 450.88
Número MDL MFCD00009411
Clave InChI QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h
PubChem CID 11008
ChEBI CHEBI:36020
Nombre IUPAC dotriacontano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dotriacontane
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 67°C to 72°C
Color Gris a blanco
Punto de ebullición 467°C
Temperatura de inflamación 247°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)30CH3
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in ethyl ether,very soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.86
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Copos brillantes