missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human DDC. The Dopa Decarboxylase/DDC Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 1644 |
| Pureza | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Nombre común | AADCaromatic-L-amino-acid decarboxylase, DOPA decarboxylase, dopa decarboxylase (aromatic L-amino acid decarboxylase), EC 4.1.1, EC 4.1.1.28 |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Símbolo de gen | DDC |
| Peso molecular | 29 kDa |
| Cantidad | 100 μl |
| Fuente | E. coli |
| Reactividad específica | This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-53934. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?