Learn More
Donkey F(ab')2 anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18611638 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18611638 1 mg 1 miligramo
18646247 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18611638 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP260648
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Donkey Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunomicroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunomicroscopy
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:20-1:2000, Immunomicroscopy 1:20-1:2000
Formulación 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Especie del huésped Donkey
Inmunógeno This Donkey F(ab')2 anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified mouse IgG (H&L).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus