Learn More
Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase, R&D Systems™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Sheep samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG (H+L) |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alkaline Phosphatase (AP) |
| Dilución | Western Blot 1:1000 - 1:4000, ELISA 1:2000 - 1:8000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000 |
| Especie del huésped | Donkey |
| Inmunógeno | Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody [Alkaline Phosphatase] was produced by repeated immunization with Sheep IgG whole molecule in donkey. |
| Método de purificación | Multi-step |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Vis mere |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?