Learn More
Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Texas Red (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG (H+L) |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Texas Red |
| Dilución | Western Blot 1:1000 - 1:10000, Flow Cytometry 1:500 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000 - 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:10000 - 1:50000 |
| Especie del huésped | Donkey |
| Inmunógeno | Rabbit IgG whole molecule |
| Método de purificación | Multi-step |
| Cantidad | 0.2 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
For Research Use Only