Learn More
Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 550, R&D Systems™
Código de producto. 30231578 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30231578 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Código de producto. 30231578 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB7184R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.80€
    387.45€ / 0.5 ml
    Ahorro 53.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Donkey Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Donkey
Inmunógeno This Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was developed against rabbit IgG.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG