Learn More
Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 550 (Pre-adsorbed), R&D Systems™
Código de producto. 18457185 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18457185 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Código de producto. 18457185 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP172741R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.05€
    399.00€ / 0.5 ml
    Ahorro 56.05€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Donkey Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Donkey
Inmunógeno Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was produced by repeated immunization with rabbit whole IgG molecule in donkey.
Método de purificación Multi-step
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus