Learn More
Parker Domnick Hunter™ Generador de gas nitrógeno
Código de producto. 12596706
Change view
Click to view available options
Tipo:
Generador de gas nitrógeno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
12596706 Generador de gas nitrógeno cada uno
1 options
Código de producto. 12596706 Proveedor Parker Domnick Hunter™ N.º de proveedor G1110E
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Generador de gas nitrógeno robusto para aplicaciones críticas de ciencias biológicas, análisis químicos y espectroscopía. El generador de gas nitrógeno Parker Domnick Hunter™ proporciona un flujo continuo de nitrógeno de pureza ultra alta.
  • Sistema “Plug and Play” completo diseñado específicamente para aplicaciones de análisis críticos.
  • Produce un suministro continuo de nitrógeno de pureza del 99,999 % 24 horas al día
  • Compresor integral sin aceite, con tecnología de reducción de ruido.
  • Elimine los cilindros de nitrógeno incómodos y potencialmente peligrosos.
  • Compacto, fiable y con una atención y un mantenimiento mínimos por parte del operador.
  • Componentes sin ftalatos.
Especificaciones
Caudal 0,75/ l/min.
Tamaño de salida 3,175 mm (1/8 pulg.)
Tensión 240 V
Pureza del nitrógeno >99,999%
Garantía 2Years
Frecuencia 50 Hz
Tipo Generador de gas nitrógeno