Descripción
DOK3 Polyclonal specifically detects DOK3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Conjugado | PE |
| Estado normativo | RUO |
| Tipo de producto | Antibody |
| Isotype | IgG |
| Línea de productos | Novus |