Learn More
DOG1/TMEM16A Antibody (rDG1/447), HRP, R&D Systems™
Código de producto. 18601415 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18601415 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18601415 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321076H
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
DOG1/TMEM16A Monoclonal antibody specifically detects DOG1/TMEM16A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DOG1/TMEM16A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rDG1/447
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen ANO1, anoctamin 1, DOG1, ORAOV2, TAOS2, TMEM16A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human DOG1/TMEM16A protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55107
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Línea de productos Novus