missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DOG1/TMEM16A Antibody (DG1/1485), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
DOG1/TMEM16A Monoclonal antibody specifically detects DOG1/TMEM16A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DOG1/TMEM16A |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | DG1/1485 |
| Conjugado | Janelia Fluor 646 |
| Formulación | 50 mM Sodium Borate |
| Alias de gen | ANO1, anoctamin 1, DOG1, ORAOV2, TAOS2, TMEM16A |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant human canine1/TMEM16A protein fragment (around aa 2-101) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q5XX6) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?