Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodecilsulfato de sal sódica, 99+ %, para biología molecular, sin ADNasa, sin ARNasa ni proteasa
Código de producto. 10524441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10524441 500 g 500 g
10733124 100 g 100 GR
11984561 2,5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10524441 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 327315000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia (0.1 M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm
Nombre del producto químico o material Dodecyl sulfate, sodium salt
Color Blanco
CAS 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5
Forma física Polvo
Punto de fusión 206.0°C
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación >150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Fórmula lineal CH3(CH2)11OSO3Na
Número MDL MFCD00036175
Sinónimo Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Sodium lauryl sulfate
Información de solubilidad Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: partly soluble in alcohol, soluble 75g/L in ethanol (20°C)
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC dodecilsulfato de sodio
Peso molecular (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.