Learn More
Dodecilsulfato, sal sódica 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dodecyl sulfate, sodium salt |
| Color | Blanco a amarillo |
| Forma física | Polvo o cristales |
| Punto de fusión | 206.0°C |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Temperatura de inflamación | >150°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Tambor de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 85% |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)11OSO3Na |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Dodecyl sulfate sodium salt
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.