Learn More
Dodecano, ≥99 %, grado reactivo, Honeywell™
Código de producto. 15627810 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15627810 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15617810 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15627810 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor D221104500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-40-3
Fórmula molecular C12H26
Peso molecular (g/mol) 170.34
Número MDL MFCD00008969
Clave InChI SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
Nombre IUPAC dodecano
SMILES CCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecane
Punto de fusión -9.6°C
Color Incolora
Densidad 0.75g/mL at 25°C
Punto de ebullición 215°C to 217°C
Olor Characteristic
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)10CH3
Cantidad 500 mL
Beilstein 1697175
Densidad del vapor 5.96 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.33g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecane