missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DOCK11 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587861 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18587861 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18587861 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10081662H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DOCK11 Polyclonal antibody specifically detects DOCK11 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DOCK11
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen ACG, Activated Cdc42-associated guanine nucleotide exchange factor, Activated Cdc42-associated guanine nucleotide exchange factor, ACG, bB128O4.1, bB128O4.1.1 (novel protein), dedicator of cytokinesis 11, FLJ32122, FLJ43653, ZIZ2dedicator of cytokinesis protein 11, zizimin2, zizimin-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 100 and 150 of human dedicator of cytokinesis 11 using the numbering given in entry NP_653259.3 (GeneID 139818).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 139818
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.