Learn More
Agua sin DNasa/RNasa, MP Biomedicals™
Código de producto. 11430615 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
500 ml
Código de producto.
11430615 500 ml
1 options
Código de producto. 11430615 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04821932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.61€
    54.60€ / 500 ml
    Ahorro 8.01€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuada para la investigación de síntesis de ácidos nucleicos y proteínas
  • Grado: Sin ADNasa ni ARNasa
  • Aplicaciones clave: Investigación de síntesis de ácidos nucleicos y proteínas
  • Líquido transparente incoloro
  • 0,2 μl, filtrado (estéril)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7732-18-5
Color Transparente, sin color
Punto de ebullición 100°C
ADNasa Sin ADNasa
Fórmula molecular H2O
Número MDL MFCD00011332
Número UN 0000
Índice Merck 13.10098
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nombre IUPAC refrigeración
Peso molecular (g/mol) 18.02
Grado Biología molecular
Densidad 1 g/cm3 (4°C)
Cantidad 500 mL
Índice de refracción n20/D 1.34(Lit.)