Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de RP DNAPac™
Código de producto. 15551693
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
21,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15551693 10 mm 2,1 mm paquete de 2
15501693 100 mm 3 mm cada uno
15511693 50 mm 3 mm cada uno
15521693 10 mm 3 mm paquete de 2
15531693 100 mm 2,1 mm cada uno
15541693 50 mm 2,1 mm cada uno
18088201 10 mm 21,2 mm paquete de 2
18008211 150 mm 21,2 mm cada uno
18078201 10 mm 21,2 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15551693 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 088925
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
Consiga una separación de los oligonucleótidos por LC y LC-MS de alta resolución, incluidos los fragmentos de ADN/ARN bicatenarios (ds), utilizando estas columnas de fase reversa DNAPac.
Consiga separaciones de oligonucleótidos de fase reversa superiores con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ DNAPac™ RP. La química exclusiva está diseñada para el análisis de oligonucleótidos y fragmentos de ADN/ARN de doble cadena (ds) mediante LC-UV o LC-MS. La química de las columnas proporciona un rendimiento excelente bajo una amplia gama de composiciones de pH, temperatura y fase móvil. Además, el ancho tamaño de poro de la resina proporciona una excelente separación de ácidos nucleicos de doble cadena grandes de hasta 10 k de pares de bases.
Columnas para LC de fase reversa de alto rendimiento
La columna RP DNAPac se basa en resina de polímero de 4 μm de ancho de poro esférico. La fase es muy estable en valores extremos de pH (0-14) y temperatura (5-110 °C), y funciona con fases móviles compatibles con la espectrometría de masas directa. La columna se puede utilizar en instrumentos de HPLC y UHPLC para producir una alta resolución a un rendimiento elevado para oligonucleótidos y resuelve segmentos de ADNbc tanto pequeños como muy grandes. La columna de fase reversa RP DNAPac se ha diseñado específicamente para la separación de oligonucleótidos y fragmentos de ADN/ARN. La fase estacionaria es totalmente compatible con disolventes orgánicos y los reactivos de pares de iones para espectrometría de masas como trietilamina (TEA) y hexanamina (HA). El amplio tamaño de poro de la resina de polímero permite la separación eficaz de ácidos nucleicos de gran tamaño con baja contaminación cruzada.
Columnas diseñadas para separaciones de LC y LC/MS de oligonucleótidos de fase reversa
  • Diseñada para separaciones de fase reversa de pares de iones (IP-RP) de oligonucleótidos y ácidos nucleicos bicatenarios
  • Alta resolución y capacidad de procesamiento
  • Excelente compatibilidad con MS
  • Amplio intervalo de pH de funcionamiento (0-14) y alta estabilidad de temperatura (hasta 110 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Cartucho protector
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Longitud (métrico) 10 mm
Presión máxima 4000 psi (275 bar)
Tamaño de partículas 4 μm
pH De 0 a 14
Tamaño de poro Poro amplio exclusivo
Cantidad Pack de 2
Temperatura < 110 °C
Fase estacionaria Polímero DVB (divinilbenceno)
Línea de productos DNAPac
Material de embalaje Polímero DVB (divinilbenceno)
Tipo de columna Fase reversa
Fase Fase reversa
Material Stainless Steel
Técnica Bio-LC
Características ecológicas FSC