missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNAL1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498473 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498473 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498473 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176932C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DNAL1 Polyclonal antibody specifically detects DNAL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DNAL1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C14orf168MGC12435,1700010H15RiK, chromosome 14 open reading frame 168, dynein light chain 1, axonemal, dynein, axonemal, light chain 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human DNAL1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of DNAL1. Amino Acid Squence: KKLDGTPVIKEDEEEDN
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83544
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.