Learn More
DNA Primase large subunit Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18603451 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18603451 0.1 mL 0.10 ml
18617450 0.02 mL 0.02 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18603451 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2920440.1ml
 Artículo restringido
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
DNA Primase large subunit Polyclonal specifically detects DNA Primase large subunit in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DNA Primase large subunit
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen dJ422B11.1.1, DNA primase 58 kDa subunit, DNA primase subunit p58, EC 2.7.7, EC 2.7.7.-, MGC75142, p58, polypeptide 2A, p58, PRIM2ADNA primase large subunit, primase polypeptide 2A, 58kDa, primase, DNA, polypeptide 2 (58kDa), primase, polypeptide 2A (58kD), primase, polypeptide 2A, 58kDa
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-170 of human PRIM2 (NP_000938.2). MEFSGRKWRKLRLAGDQRNASYPHCLQFYLQPPSENISLIEFENLAIDRVKLLKSVENLGVSYVKGTEQYQSKLESELRKLKFSYRENLEDEYEPRRRDHISHFILRLAYCQSEELRRWFIQQEMDLLRFRFSILPKDKIQDFLKDSQLQFEAISDEEKTLREQEIVASS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5558
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus