missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNA Primase large subunit Antibody [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Código de producto. 30759614 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30759614 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30759614 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346895AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DNA Primase large subunit Polyclonal antibody specifically detects DNA Primase large subunit in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DNA Primase large subunit
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen dJ422B11.1.1, DNA primase 58 kDa subunit, DNA primase subunit p58, EC 2.7.7, EC 2.7.7.-, MGC75142, p58, polypeptide 2A, p58, PRIM2ADNA primase large subunit, primase polypeptide 2A, 58kDa, primase, DNA, polypeptide 2 (58kDa), primase, polypeptide 2A (58kD), primase, polypeptide 2A, 58kDa
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno primase, DNA, polypeptide 2(58kDa). (Uniprot# P49643)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5558
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.