Learn More
MP Biomedicals™ DNA-OFF™
Código de producto. 11477130 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11477130 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11477130 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 11QD0500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
DNA-OFF™ Es una solución de limpieza no alcalina lista para usar y altamente activa contra la contaminación del ADN. Es una solución no cancerígena, no corrosiva y resistente al calor que se utiliza para eliminar el ADN de las superficies, como estaciones de trabajo de PCR, encimeras, aparatos y pipetas.
  • La presencia de ADN contaminante en una zona de trabajo de PCR puede provocar artefactos de amplificación de ADN.
  • Esta solución lista para usar es altamente activa contra la contaminación por ADN y está diseñada para usarse en estaciones de trabajo de PCR, incluidas encimeras, aparatos y pipetas.
  • Es estable, resistente al calor, no corrosiva y libre de compuestos cancerígenos.
Especificaciones
Tipo de producto Agente de eliminación
Volumen (imperial) 16,9 oz
Volumen (métrico) 500 mL
Para utilizar con (aplicación) Solución de limpieza no alcalina altamente activa para la contaminación por ADN, lista para usar.
Para utilizar con (equipo) Diseñada para utilizarla en estaciones de trabajo de PCR, incluidas encimeras, aparatos y pipetas.
Tipo de empaquetado Frasco