Descripción
El medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) se utiliza ampliamente como medio basal para favorecer el crecimiento de numerosas células de mamífero diferentes. Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones del DMEM de Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares.
El DMEM es único con respecto a otros medios, ya que contiene cuatro veces la concentración de aminoácidos y vitaminas que el medio esencial mínimo de Eagle. DMEM se formuló originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, y con o sin piruvato sódico. DMEM Gibco™ con suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celular en un formato fácil de usar.
Embalaje de bolsa universal
Lasbolsas universales Gibco™ ofrecen un embalaje flexible que le permite integrar un contenedor desechable de un solo uso para medios de gran volumen con una amplia variedad de instrumentos de cultivo celular automatizados, sistemas de biorreactores desechables y procesos de conexión estériles, lo que minimiza la necesidad de una costosa personalización.
Producto para
uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DMEM Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DMEM Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (10566-032). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
DMEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM requiere suplementación, generalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). DMEM utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
El DMEM es único con respecto a otros medios, ya que contiene cuatro veces la concentración de aminoácidos y vitaminas que el medio esencial mínimo de Eagle. DMEM se formuló originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, y con o sin piruvato sódico. DMEM Gibco™ con suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celular en un formato fácil de usar.
Embalaje de bolsa universal
Lasbolsas universales Gibco™ ofrecen un embalaje flexible que le permite integrar un contenedor desechable de un solo uso para medios de gran volumen con una amplia variedad de instrumentos de cultivo celular automatizados, sistemas de biorreactores desechables y procesos de conexión estériles, lo que minimiza la necesidad de una costosa personalización.
Producto para
uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DMEM Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DMEM Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (10566-032). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
DMEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM requiere suplementación, generalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). DMEM utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio Eagle modificado de Dulbecco |
| Con aditivos | Alto contenido en glucosa, GlutaMAX, Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin HEPES, Sin piruvato sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Producción de anticuerpos y cultivos celulares, cultivo de células de mamífero |
| Cantidad | 5 l |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| pH | Desde 6,8 hasta 7,2 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
| Mostrar más |