Learn More
Gibco™ DMEM, alto contenido en glucosa
Código de producto. 11584486 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 mL
1000 mL
500 ml
6 x 1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
6 litros
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11584486 10 x 500 mL paquete de 10
11574486 500 ml 500 ml
10063542 1000 mL 1 litro
12007559 10 x 500 mL paquete de 10
10444022 6 x 1000 ml 6 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11584486 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 41965062
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
DMEM, alto contenido en glucosa
El medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) se utiliza ampliamente como medio basal para favorecer el crecimiento de numerosas células de mamífero diferentes. Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12. Ofrecemos una variedad de Gibco™ Modificaciones de DMEM para una variedad de aplicaciones de cultivo celular.
El DMEM es único con respecto a otros medios, ya que contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas que el medio esencial mínimo de Eagle original. El DMEM se formuló originalmente con niveles bajos de glucosa (1 g/L) y piruvato de sodio, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato de sodio.
Uso previsto del producto Para uso
diagnóstico in vitro . PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Cualquier uso distinto al previsto puede constituir una violación de la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad cGMP
Gibco™ DMEM se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un servicio idéntico Gibco™ Producto DMEM fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (11965-084). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
DMEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM requiere suplementación, generalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). DMEM utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (3,7 g/L) y, por lo tanto, requiere un entorno de CO2 del 5-10 % para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio Eagle modificado de Dulbecco
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Glutamina, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de tejidos y cultivos celulares, cultivo de células de mamíferos
Cantidad 10 x 500 mL
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH 7,0 - 7,4
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM), 10 x 500 ml, líquido, concentración 1X, pH de 7.0 a 7.4, con alto contenido en glucosa, L-glutamina, rojo de fenol, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 320 a 360 mOsm/kg, para el cultivo de células de mamíferos