Learn More
Corning™ DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)
BIOPHARMA
Código de producto. 15333601
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
15333601 500 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 15333601 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 10027CV
El medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) es una modificación del medio basal Eagle (BME) que contiene concentraciones cuatro veces mayores de los aminoácidos y vitaminas que se encuentran en BME
  • Niveles bajos de endotoxinas: <0,25 EU/ml
  • Probado para la presencia de micoplasma
  • Formulado con agua para inyectables (WFI) para cultivo celular
  • Fabricado en un entorno conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Medios DMEM
Cantidad 500 mL
Nivel de endotoxinas <0,25 EU/ml
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C