Learn More
DMAB-anabaseína Dihidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DMAB-anabaseine Dihydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21N3.2ClH/c1-22(2)18-9-7-15(8-10-18)13-16-5-4-12-21-19(16)17-6-3-11-20-14-17;;/h3,6-11,13-14H,4-5,12H2,1-2H3;2*1H/b16-13+;; |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.1269 |