missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DIO3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18030214 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18030214 0.025 mL 25 microlitros
18740924 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18030214 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP105767SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 13 publications

DIO3 Polyclonal specifically detects DIO3 in Human, Mouse, Rat, Hamster, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DIO3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/ml, Flow Cytometry reported by customer review using biotinylated antibody, Immunohistochemistry reported in scientific literature (PMID 24174657), Immunocytochemistry/Immunofluorescence reported in scientific literature (PMID 24885572), Immunohistochemistry-Paraffin reported in scientific literature (PMID 25004090), Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 24885572)
Formulación PBS and 30% Glycerol with 0.1% Sodium Azide
Alias de gen 5DIII, D3, deiodinase, iodothyronine, type III, DIOIII, EC 1.97.1, EC 1.97.1.11, ITDI3, placental type, thyroxine deiodinase type III (selenoprotein), Type 3 DI, type 3 iodothyronine selenodeiodinase, type III iodothyronine deiodinase, type-III 5' deiodinase, Type-III 5'-deiodinase
Símbolos de los genes DIO3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to an internal portion of rat DIO3 (within residues 250-300). [Swiss-Prot# P49897]
Peso molecular del antígeno 31 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Growth and Development, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1735
Especificidad de la prueba Human, rat, hamster and mouse. Rabbit reactivity via customer review.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Hamster, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.