Learn More
DL-Arabinose, TRC
Código de producto. 17958864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17958864 25 g 25 g
17979604 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17958864 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA76418525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147-81-9
Fórmula molecular C5 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Sinónimo Arabinose, (±)-Arabinose, DL-Arabinose, dl-Arabinose
Nombre IUPAC (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Arabinose
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0528