Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Arabinose |
| CAS | 20235-19-2 |
| Fórmula molecular | C5H10O5 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l |
| Clave InChI | PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N |
| SMILES | C(C(C(C(C=O)O)O)O)O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal |
| Peso molecular (g/mol) | 150.13 |
| PubChem CID | 5460291 |
| Mostrar más |