Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-arabinosa, + 98 %
Código de producto. 11362337
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
11362337 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11362337
Marca: Thermo Scientific Chemicals L09895.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 147-81-9 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
DL-Arabinose is used in physicochemical studies to measure properties such as dielectric relaxation. It may be used in chiral separation of sugars. DL-Arabinose, is a building block of polysaccharide (CCPa-1) from fungus Coprinus comatus Gray, which has potential application as natural antitumor agent with immunomodulatory activity. Arabinose is also used as a culture medium for certain bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La DL-arabinosa se utiliza en estudios fisicoquímicos para medir propiedades como la relajación dieléctrica. Puede usarse en la separación quiral de azúcares. La DL-arabinosa es un compuesto básico de polisacárido (CCPA-1) del hongo Coprinus comatus Gray, que tiene una posible aplicación como agente antitumoral natural con actividad inmunomoduladora. La arabinosa también se usa como medio de cultivo para ciertas bacterias.
Solubilidad
Soluble en agua: 250 mg/5 ml.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147-81-9
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00135866,MFCD00135608,MFCD00135867,MFCD00135866
Clave InChI SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
PubChem CID 5460291
ChEBI CHEBI:6182
SMILES OC1COC(O)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Arabinose
Punto de fusión 158°C to 160°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1723086
Índice Merck 14,761
Información de solubilidad Soluble in Water: 250mg/5ml.
Nombre IUPAC (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza ≥98%