Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RGS5 / Regulator of G-protein signaling 5 Protein
Código de producto. p-7153400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16074490 10 μg 10 microgramos
16014500 50 μg 50 microgramos
16064490 100 μg 100 microgramos
16094490 200 μg 200 microgramos
16004500 500 μg 500 microgramos
16084490 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16074490 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6605ec10ug
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RGS5 / Regulator of G-protein signaling 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001182232.1
ID de gen (Entrez) 8490
Nombre RGS5 / Regulator of G-protein signaling 5 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RGS5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MCKGLAALPH SCLERAKEIK IKLGILLQKP DSVGDLVIPY NEKPEKPAKT QKTSLDEALQ WRDSLDKLLQ NNYGLASFKS FLKSEFSEEN LEFWIACEDY KKIKSPAKMA EKAKQIYEEF IQTEAPKEVN IDHFTKDITM KNLVEPSLSS FDMAQKRIHA LMEKDSLPRF VRSEFYQELI K
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.