Learn More
Velp Scientifica™ Digestor DK 6
BIOPHARMA
Código de producto. 17184185 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17184185 6 x 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17184185 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor S30100400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3170.75€
    2874.00€ / paquete de 1
    Ahorro 296.75€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Unidades de digestión Kjeldahl con un bloque de calentamiento de aluminio de 6 posiciones, que ofrece una excelente homogeneidad térmica.
  • La unidad de digestión de la serie DK 6 con bloque de calentamiento de aluminio garantiza una alta homogeneidad térmica de hasta 450 °C. La temperatura del bloque se controla constantemente mediante un microprocesador y es muy estable, homogénea y precisa: ±0,5 °C a todas las temperaturas seleccionables.
  • La serie DK 6 garantiza la precisión y la repetibilidad. La serie DK 6 realiza la digestión por lotes de hasta 6 muestras con tubos de ensayo de 250 ml y 42 mm de diámetro (Ø), lo que reduce el consumo de energía (–13 % en comparación con la serie anterior). El bajo consumo de energía proporciona menores costes de análisis y limita la liberación de CO2.
  • El diseño de la serie DK se ha desarrollado cuidadosamente para permitir que los laboratorios ahorren un valioso espacio bajo la campana extractora.
  • Las unidades de digestión DK tienen dimensiones muy compactas: el nuevo bloque de calentamiento de aluminio se ha reducido y las proporciones verticales permiten liberar espacio valioso en el laboratorio.
  • La estructura está hecha de acero inoxidable que se ha diseñado y probado específicamente para garantizar una fuerte resistencia a los productos químicos y al estrés mecánico.
  • La rejilla de protección del bloque de aluminio proporciona un rendimiento de calentamiento mejorado y protege el bloque de calentamiento de salpicaduras y productos químicos.
  • La pantalla digital luminosa proporciona una visibilidad máxima e información de fácil lectura.
  • El instrumento se utiliza con 4 teclas para navegar por las opciones del menú y programar las digestiones de una manera fácil y rápida.
  • A través de la intuitiva pantalla gráfica se pueden configurar hasta 20 métodos con 4 rampas de temperatura.
  • Las señales acústicas informan al operador de la finalización del análisis, lo que facilita el uso diario de la unidad de digestión.
  • La inclinación del panel frontal lo protege de derrames de productos químicos a altas temperaturas.
  • DK 6 es una unidad de digestión versátil adecuada para aplicaciones de proteína N Kjeldahl y de demanda química de oxígeno (DQO) en la industria medioambiental.
    • Para utilizar la serie DK 6 para la DQO (demanda química de oxígeno) es necesario configurarla añadiendo un sistema de soporte diferente capaz de gestionar todo el vidrio necesario para el análisis de DQO a fin de procesar 6 muestras simultáneamente.
  • Las series DK 6 y TMD 6 son las soluciones fiables para la digestión con aqua regia (ácido nitrohidroclórico) con el fin de determinar la proporción soluble en ácidos de metales en lodos de aguas residuales, sedimentos y tierra de acuerdo con los métodos oficiales (norma DIN 38414-S7).
  • Para las aplicaciones en las que el proceso de digestión produce humos, gases ácidos o sustancias corrosivas, se recomiendan los siguientes accesorios específicos:
    • La bomba JP que aspira humos nocivos
    • El depurador SMS neutraliza todos los humos
Especificaciones
Pantalla Digital
Tensión 230 V
Capacidad (métrico) 6 x 250 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 350 x 220 mm
Incluye Instrumento y accesorios obligatorios
Material Acero inoxidable, epoxi pintado con revestimiento resistente a productos químicos
N.º de lugares 6
Temperatura máxima (imperial) 842 °F
Temperatura máxima (métrico) 450 °C
Frecuencia 50/60 Hz