Learn More
Velp Scientifica™ Unidad de digestión DK 6/48
BIOPHARMA
Código de producto. 17194185 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17194185 6 x 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17194185 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor S30100410
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Kjeldahl Unidad de digestión con bloque calefactor de aluminio de 6 posiciones para tubos de ensayo de 48 mm de diámetro que ofrece una excelente homogeneidad térmica.
  • La serie DK 6/48 realiza la digestión por lotes de hasta 6 muestras con tubos de ensayo de 300 mL y 48 mm de diámetro.
  • Para aplicaciones donde el proceso de digestión produce humos, gases ácidos o sustancias corrosivas, se recomienda encarecidamente el depurador KS 1000.
EXCELENTE PRECISIÓN Y REPETIBILIDAD:
El bloque calefactor de aluminio garantiza una alta homogeneidad térmica calentando hasta 450 °C.
  • Selección de temperatura con °pasos de 1 °C y una precisión de ±0,2 °C.
  • Estabilidad de la temperatura del bloque calefactor ±0,5 °C.
AHORRO DE ENERGÍA:
Los digestores de la Serie DK garantizan alcanzar rápidamente el punto de ajuste de temperatura, reduciendo el consumo de energía.
  • Consumo medio un 13% inferior respecto a los modelos anteriores.
DISEÑO QUE AHORRA ESPACIO:
Ahorre valioso espacio debajo de la campana extractora con los digestores VELP DK.
  • El diseño de la Serie DK garantiza requisitos mínimos de espacio.
INTERFAZ INTUITIVA:
La brillante pantalla digital proporciona máxima visibilidad y fácil lectura de la información.
  • Admite la grabación de hasta 20 métodos con 4 rampas de temperatura.
  • Interfaz fácil de usar con 4 botones.
  • La inclinación del panel frontal lo protege de derrames de productos químicos a altas temperaturas.
VERSATILIDAD:
Los modelos DK están disponibles con tubos y todas las piezas necesarias para su funcionamiento.
  • Hay una amplia gama de accesorios disponible para satisfacer los requisitos analíticos.
  • Consumibles originales para digerir las muestras de manera eficiente.
Especificaciones
Pantalla Digital
Tensión 230 V
Capacidad (imperial) 6 x 8,5 onzas.
Capacidad (métrico) 6 x 250 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 350 x 220 mm
Incluye Instrumento y accesorios obligatorios
Material Acero inoxidable, epoxi pintado con revestimiento resistente a productos químicos
N.º de lugares 6
Temperatura máxima (imperial) 842 °F
Temperatura máxima (métrico) 450 °C
Frecuencia 50/60 Hz