Learn More
Velp Scientifica™ Unidad de digestión DK 20
BIOPHARMA
Código de producto. 17124195 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17124195 20 x 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17124195 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor S30100440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5200.00€
    4653.00€ / paquete de 1
    Ahorro 547.00€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Kjeldahl Unidad de Digestión con bloque calefactor de aluminio de 20 posiciones que ofrece una excelente homogeneidad térmica.
  • La serie DK 20 realiza la digestión por lotes de hasta 20 muestras con tubos de ensayo de 250 mL y 42 mm de diámetro.
  • El DK 20 es un digestor versátil adecuado para Kjeldahl Aplicaciones de N/Proteína y Demanda Química de Oxígeno en la industria ambiental.
  • Para utilizar el DK 20 para DQO (Demanda Química de Oxígeno) es necesario configurarlo añadiendo un sistema de soporte diferente capaz de gestionar todo el vidrio necesario para el análisis de DQO para procesar 20 muestras simultáneamente.
  • Para aplicaciones donde el proceso de digestión produce humos, gases ácidos o sustancias corrosivas, se recomienda encarecidamente el depurador KS 1000.
EXCELENTE PRECISIÓN Y REPETIBILIDAD:
El bloque calefactor de aluminio garantiza una alta homogeneidad térmica calentando hasta 450 °C.
  • Selección de temperatura con °pasos de 1 °C y una precisión de ±0,2 °C.
  • Estabilidad de la temperatura del bloque calefactor ±0,5 °C.
AHORRO DE ENERGÍA:
Los digestores de la Serie DK garantizan alcanzar rápidamente el punto de ajuste de temperatura, reduciendo el consumo de energía.
  • Consumo medio un 13% inferior respecto a los modelos anteriores.
DISEÑO QUE AHORRA ESPACIO:
Ahorre valioso espacio debajo de la campana extractora con los digestores VELP DK. El diseño de la Serie DK garantiza requisitos mínimos de espacio.
INTERFAZ INTUITIVA:
La brillante pantalla digital proporciona máxima visibilidad y fácil lectura de la información.
  • Admite la grabación de hasta 20 métodos con 4 rampas de temperatura.
  • Interfaz fácil de usar con 4 botones.
  • La inclinación del panel frontal lo protege de derrames de productos químicos a altas temperaturas.
VERSATILIDAD:
Los modelos DK están disponibles con tubos y todas las piezas necesarias para su funcionamiento.
  • Hay una amplia gama de accesorios disponible para satisfacer los requisitos analíticos.
  • Consumibles originales para digerir las muestras de manera eficiente.
Especificaciones
Pantalla Digital
Tensión 230 V
Capacidad (imperial) 20 x 8,5 onzas.
Capacidad (métrico) 20 x 250 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5100 x 330 x 140 mm
Incluye Instrumento y accesorios obligatorios
Material Acero inoxidable, epoxi pintado con revestimiento resistente a productos químicos
N.º de lugares 20
Temperatura máxima (imperial) 842 °F
Temperatura máxima (métrico) 450 °C
Frecuencia 50/60 Hz