Descripción
- Los divisores de cartón blanco para congelador son ideales para almacenar muestras a 4 °C, -20 °C, o -86 °C
- Hay divisores disponibles para cajas de congelador de 53 mm (2 in), 76 mm (3 in) y 102 mm (4 in).
- Los divisores para cajas de congelador están disponibles en 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 y 10 x 10
- Dimensiones: 133 mm x 133 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrado |
| Tipo | Divisor de caja |
| Admite | 49 tubos |
| Envase | 10/Pk. |
| Esterilidad | No estéril |
| Conjunto de tubos | 7 x 7 |
| Longitud (métrico) | 133 mm |
| Anchura (métrico) | 133 mm |
| Mostrar más |