Learn More
Corning™ Tapones de transferencia aséptica desechables para matraces para dispositivos giratorios
Tienda Corning Productos
Descripción
Corning™ Las tapas de transferencia aséptica para matraces giratorios mejorarán la productividad de sus operaciones de cultivo celular al agregar o quitar medio y células. Las tapas de transferencia aséptica son estériles (10 -6 SAL), están empaquetadas individualmente en bolsas dobles y se ajustan a los brazos laterales. Corning Matraces giratorios desechables. Hechos en polietileno de alta densidad. No se recomienda la esterilización en autoclave.
- Tubos flexibles, termosellables y resistentes a productos químicos, 6 mm (0,25 in) de diámetro interno, 19 mm (0,75 in) de diámetro exterior
- Longitud de 24 tubos, con conector
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Policarbonato |
| Para utilizar con (equipo) | Corning™, referencia 3563 |
| Incluye | Tubo de inmersión de 6,4 mm (0,25 pulgadas) de brazo lateral con poro de 0,2 μm, ventilación, apto para uso médico |
| N.º por caja | 2/Paq. |
| N.° por paquete | 1/paq. |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.