Learn More
Skytec™ Protector desechable desprendible para mascarilla facial Alpha Sentinel
Código de producto. 30242966 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30242966 10/Pk. paquete de 10
1 options
Código de producto. 30242966 Proveedor Skytec™ N.º de proveedor ASRAS0036BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.34€
    22.08€ / paquete de 10
    Ahorro 7.26€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
La funda protectora desprendible Alpha Sentinel protege la máscara facial completa Sentinel contra daños causados por la exposición a sustancias peligrosas.
  • Reemplazable PET Película con dos tiras adhesivas que la fijan a la máscara.
  • Las pestañas a cada lado del desprendimiento permiten una fácil extracción para poder reemplazarlo.
  • Se utiliza una característica de ubicación central para el desprendimiento para alinearlo fácilmente con dos pequeñas nervaduras dentro de la máscara facial completa Alpha Sentinel.
Especificaciones
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Combinación
Material Plástico
Tipo de producto Protector desprendible
Tamaño Talla única
Tipo de máscara Máscara facial completa Alpha Sentinel
Cantidad 10/Pk.