Learn More
Buerkle Muestreador de polvo desechable PharmaDispo
BIOPHARMA
Código de producto. 30245477 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,03 mL (0,01 mL por cámara)
0,15 mL (0,05 mL por cámara)
0,3 mL (0,1 mL por cámara)
1,5 mL (0,5 mL por cámara)
3 mL (1 mL por cámara)
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Tamaño de la unidad
30245477 0,15 mL (0,05 mL por cámara) Estéril paquete de 20
30245471 0,03 mL (0,01 mL por cámara) No estéril paquete de 20
30245475 0,15 mL (0,05 mL por cámara) No estéril paquete de 20
30245472 0,3 mL (0,1 mL por cámara) No estéril paquete de 20
30245469 1,5 mL (0,5 mL por cámara) No estéril paquete de 20
30245470 3 mL (1 mL por cámara) No estéril paquete de 20
30245468 0,03 mL (0,01 mL por cámara) Estéril paquete de 20
30245473 0,3 mL (0,1 mL por cámara) Estéril paquete de 20
30245474 1,5 mL (0,5 mL por cámara) Estéril paquete de 20
30245476 3 mL (1 mL por cámara) Estéril paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 30245477 Proveedor Buerkle N.º de proveedor 53938011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    165.10€ / paquete de 20
    Ahorro 7.90€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Un muestreador multiobjetivo desechable que toma tres muestras de puntos objetivo independientes con un solo muestreo. Se fabrica, ensambla y envasa individualmente bajo la clase 7 (ISO ) condiciones de sala limpia.
Las tres cámaras de muestreo independientes del PharmaDispo permiten la toma de muestras simultánea de diferentes capas o zonas. Esto permite investigar la composición del material de manera diferenciada en múltiples capas, lo que es particularmente beneficioso cuando una sola muestra no caracteriza suficientemente el material. Las muestras puntuales tomadas se pueden analizar individualmente o combinar para formar una muestra compuesta representativa.
Un diseño ergonómico avanzado permite que el muestreador se adapte cómodamente a la mano y que el muestreo se pueda realizar con una sola mano. Un mecanismo deslizante con tope final facilita la apertura y el cierre del muestreador.
El muestreador PharmaDispo toma de forma precisa y segura pequeñas muestras de polvo de contenedores abiertos para el control de calidad.
  • Tome pequeñas muestras individuales de diferentes capas
  • Fácil de usar: mecanismo deslizante con tope final para una operación sencilla.
  • Sala limpia fabricada, envasada individualmente y opcionalmente esterilizada mediante rayos gamma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de polvo
Material Poliestireno
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 0,15 mL (0,05 mL por cámara)
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
No. of Chambers 3
Tipo de empaquetado Paquete de 20 piezas
Longitud (métrico) 500 mm