Learn More
Gilson™ Pipetas serológicas de plástico desechables
Código de producto. 17138465 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Tipo de empaquetado:
A granel (10 bolsas de 20 pipetas)
A granel (20 bolsas de 25 pipetas)
A granel (40 bolsas de 25 pipetas)
En envase individual
Cantidad:
100 pipetas
1000 pipetas
200 pipetas
500 pipetas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de empaquetado Cantidad unitSize
17138465 1 mL En envase individual 1000 pipetas paquete de 1000
17128465 1 mL A granel (40 bolsas de 25 pipetas) 1000 pipetas paquete de 1000
17158465 2 mL En envase individual 1000 pipetas paquete de 1000
17148465 2 mL A granel (40 bolsas de 25 pipetas) 1000 pipetas paquete de 1000
17178465 5 mL En envase individual 200 pipetas paquete de 200
17168465 5 mL A granel (20 bolsas de 25 pipetas) 500 pipetas paquete de 500
17198465 10 mL En envase individual 200 pipetas paquete de 200
17188465 10 mL A granel (20 bolsas de 25 pipetas) 500 pipetas paquete de 500
17118475 25 mL En envase individual 200 pipetas paquete de 200
17108475 25 mL A granel (10 bolsas de 20 pipetas) 200 pipetas paquete de 500
16445099 50 mL En envase individual 100 pipetas paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17138465 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F110122
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas pipetas serológicas de plástico desechables son adecuadas para aplicaciones diarias de cultivo celular, biología molecular y microbiología y se recomiendan para su uso con el controlador de pipetas Gilson™ MACROMAN™.Ideal para científicos que necesitan transferir fácilmente y rápidamente alícuotas líquidas de un recipiente a otro con precisión.
  • Fabricado con poliestireno USP Clase VI y libre de contaminantes que alteran experimentos
  • Esterilizadas con rayos gamma, no pirogénicas y certificadas sin ARNasa/ADNasa detectable
  • Incluye un tapón de fibra de poliéster que ofrece un alto nivel de protección contra el pipeteo y la contaminación por líquidos y aerosoles
  • Identifique fácilmente los tamaños mediante anillos codificados por colores
  • Marcado con graduaciones ascendentes y descendentes, así como graduaciones negativas, lo que permite una dispensación precisa y cómoda de líquidos
  • Se recomienda su uso con el controlador de pipetas Gilson™ MACROMAN™, pero se puede utilizar con cualquier controlador de pipetas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliestireno, polipropileno
Esterilidad Estéril
Graduaciones 0,01 mL y 0,1 mL
Cantidad 1000 pipetas
Tipo de empaquetado En envase individual
Color Transparente
Volumen (métrico) 1 mL
Longitud (métrico) 279,40 mm
Tipo Pipeta serológica
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Gilson MACROMAN Controlador de pipeta