Description
- Material de polipropileno ligero y transpirable
- La forma suelta permite al usuario mantener un buen movimiento
- Cubre de manera óptima la parte superior del cuerpo
- Cuello y puños de punto
- Bolsillos para llevar cosas cómodamente
- Envasado individualmente para una mejor higiene y una distribución controlada
- Peso del tejido 40 g/m2
Specifications
Specifications
| Tamaño | Grande |
| Material | Polipropileno |
| Color | Azul marino |
| Tipo de tapón | Cierres a presión |
| Desechables | Un solo uso |
| N.º de bolsillos | 2 |
| Estilo de manga | Mangas largas |
| Para utilizar con (aplicación) | Odontológico, médico |
| N.° por paquete | 50 paq. |