Learn More
Descrizione
- Para polvos y materiales a granel de grano pequeño
- La punta cerrada evita que los materiales de muestra se vuelque la lanza
- Ideal para muestras de sección transversal
- Sala limpia fabricada
- Las variedades estériles se esterilizan mediante rayos gamma
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Sampler |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Esterilidad | Estéril |
| Diámetro (métrico) | 21 mm |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?