Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Desechable DispoPicker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15571741 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
60 mL
100 ml
Longitud (métrico):
300 mm
500 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Esterilidad Tamaño de la unidad
15571741 100 ml 500 mm No estéril paquete de 20
15551741 60 ml 300 mm No estéril paquete de 20
15561741 60 mL 300 mm Estéril paquete de 20
15581741 100 ml 500 mm Estéril paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15571741 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53935550
En stock
Tomamuestras de polvos y materiales a granel de grano pequeño. El Tomamuestras Desechable DispoPicker Buerkle™ cuenta con una punta cerrada para evitar que el material de la muestra se vuelva a desconcharse de la lanza de la muestra.
  • Para polvos y materiales a granel de grano pequeño
  • La punta cerrada evita que los materiales de muestra se vuelque la lanza
  • Ideal para muestras de sección transversal
  • Sala limpia fabricada
  • Las variedades estériles se esterilizan mediante rayos gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sampler
Material HDPE
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 3,38 oz
Capacidad (métrico) 100 ml
Esterilidad No estéril
Diámetro (métrico) 21 mm
Longitud (métrico) 500 mm