Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Desechable DispoLance
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15591741 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
500 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Longitud (métrico) Esterilidad unitSize
15591741 300 mm No estéril paquete de 20
15521751 500 mm Estéril paquete de 20
15511751 500 mm No estéril paquete de 20
15501751 300 mm Estéril paquete de 20
4 options
Código de producto. 15591741
Marca: Buerkle™ 53935560
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para tomar muestras grandes y pequeñas directamente de bolsas. El Tomamuestras Desechable DispoLance Buerkle™ es adecuado para polvos de flujo libre y granulados de grano pequeño. Están disponibles en versiones estériles y no estériles.
  • Para polvos de flujo libre y granulados de grano pequeño
  • Perfore los recipientes con una punta resistente
  • La muestra fluye a través del tubo interior abierto directamente hacia un recipiente o bolsa debajo
  • Cantidad de muestra variable
  • Sala limpia fabricada
  • Las versiones estériles se esterilizan mediante rayos gamma
  • Anchura nominal 14 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sampler
Material HDPE
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Sí
Esterilidad No estéril
Diámetro (métrico) 21 mm
Longitud (métrico) 300 mm