Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Desechable DispoLance
BIOPHARMA
Código de producto. 15521751 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
500 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Esterilidad Tamaño de la unidad
15521751 500 mm Estéril paquete de 20
15511751 500 mm No estéril paquete de 20
15591741 300 mm No estéril paquete de 20
15501751 300 mm Estéril paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15521751 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53935571
En stock
Se utiliza para tomar muestras grandes y pequeñas directamente de bolsas. El Tomamuestras Desechable DispoLance Buerkle™ es adecuado para polvos de flujo libre y granulados de grano pequeño. Están disponibles en versiones estériles y no estériles.
  • Para polvos de flujo libre y granulados de grano pequeño
  • Perfore los recipientes con una punta resistente
  • La muestra fluye a través del tubo interior abierto directamente hacia un recipiente o bolsa debajo
  • Cantidad de muestra variable
  • Sala limpia fabricada
  • Las versiones estériles se esterilizan mediante rayos gamma
  • Anchura nominal 14 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sampler
Material HDPE
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Diámetro (métrico) 21 mm
Longitud (métrico) 500 mm