Learn More
BRAND™ Dispensadores analógicos de volumen fijo para parte superior de frascos Dispensette™ S Organic
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15408093 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
Exactitud:
0,5 % (25 μl)
0,5 % (50 μl)
Incluye:
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Exactitud Incluye Tamaño de la unidad
15408093 5 ml 0,5 % (25 μl) Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40) cada uno
15418093 5 ml 0,5 % (25 μl) Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) cada uno
15438093 10 ml 0,5 % (50 μl) Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, válvula de recirculación con tubo de recirculación opcional, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) cada uno
15428093 10 ml 0,5 % (50 μl) Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15408093 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 4630230
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tubo de descarga, herramienta de montaje/calibración de válvula, adaptadores de polipropileno, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
El Dispensette™ Los dispensadores de volumen fijo para botellas S Organic cuentan con un diseño de ''pistón flotante'' para un funcionamiento con poca fuerza y sin piezas de desgaste. Los canales de flujo optimizados permiten que la dispensación y el cebado sean incluso más fáciles, especialmente en instrumentos con volúmenes grandes.
  • Nuevo tubo de descarga, con o sin válvula de recirculación
  • Nuevo sistema de válvulas: no son necesarios anillos de sellado adicionales, facilita la limpieza y los preparativos para la esterilización en autoclave
  • Cebado sencillo por canales de flujo optimizados
  • Menos fuerza de dispensación, especialmente con instrumentos de gran volumen
  • Ajuste de volumen seguro con pista festoneada interna (instrumentos de ajuste analógico)
  • Tapón de rosca con eje: no obstaculiza la dispensación
  • Fácil de calibrar y ajustar para cumplir con GLP pautas
  • Fácil de desmontar para su limpieza
  • Válvula de llenado y descarga reemplazable con pera de seguridad (se bloquea cuando el tubo de descarga no está ensamblado)
  • 360° El bloque de válvula giratorio permite que la etiqueta de la botella quede orientada hacia el usuario.
  • El tubo de llenado telescópico se ajusta fácilmente a frascos de diferente tamaño
  • Modelos digitales y analógicos ajustables
  • Marcado DE-M
Garantía
Un año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,5 % (25 μl)
Ángulo 90°
Tipo de producto Dispensador para Bottletop
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Color Gris/amarillo
Densidad Hasta 2,2 g/cm3
Descripción Sin válvula de recirculación
Canales 1
Material Vidrio de borosilicato, Cerámica, ETFE, PFA, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Volumen (métrico) 5 ml
Pantalla Analógico
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de disolventes orgánicos, como hidrocarburos clorados y fluorados (p. ej., triclorofluorometano y diclorometano), ácidos como HCl concentrado y HNO3 (excepto HF), ácido trifluoroacético (TFA), tetrahidrofurano (THF) y peróxidos
Incluye Dispensador acoplable a frasco Dispensette S, adaptador de frasco roscado GL 45, marcado DE-M, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, herramienta de montaje y adaptadores de polipropileno (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38 , S40)
Precisión 0,1% (5 μL)
máx. (imperial) 59 °F a 104 °F
Temperatura (métrico) De 15 °C a 40 °C
Presión de vapor Hasta 600 mbar
Grado de viscosidad Hasta 500 mm2 /s
Garantía 2 años