Learn More
Dirhodium Tetracaprolactamato >90%, TRC
Código de producto. 30386548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386548 50 mg
30375576 5 mg
30380452 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386548 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49495850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138984-26-6
Fórmula molecular C6 H10 N O Rh2
Peso molecular (g/mol) 317.961
Sinónimo tetrakis[μ-(hexahydro-2H-azepin-2-onato-kN1:kO2)]di-Rhodium (Rh-Rh), tetrakis[μ-(hexahydro-2H-azepin-2-onato-N1:O2)]di-Rhodium (Rh-Rh), Dirhodium(II) caprolactamate
Nombre IUPAC 8λ3-oxa-1-aza-9λ3-rodabiciclo[5.2.0]no-7-en-9-ilrodio
SMILES [Rh][Rh]1N2CCCCCC2=[O]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dirhodium Tetracaprolactamate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO.2Rh/c8-6-4-2-1-3-5-7-6;;/h1-5H2,(H,7,8);;/q;;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.887